Lutetiumtrinitrat Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Lutetium(III)nitrat Hydrat
11258.09EA
679
CHF
11258.09
11258.04
Lutetiumtrinitrat Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lutetiumtrinitrat Hydrat
Formel:
LuN₃O₉·H₂O MW: 379 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00150421 CAS-Nummer: 100641-16-5 EINECS: 233-241-7 UN: 1477 ADR: 5.1,III |