Lanthan-Standardlösung, 10.000 mg/l La in verd. Salpetersäure (aus La₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: Avantor
VWR®
455554GEA 915 CHF
455554G
Lanthan-Standardlösung, 10.000 mg/l La in verd. Salpetersäure (aus La₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Lanthan-Standards
La₂O₃ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022