Hafnium-Standardlösung, 1.000 mg/l Hf in verd. Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) (aus HfO₂) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: Avantor
VWR® ARISTAR®
455442WEA 339 CHF
455442W 455444B
Hafnium-Standardlösung, 1.000 mg/l Hf in verd. Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) (aus HfO₂) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Hafnium-Standards
HfO₂ gelöst in HNO₃ 2 - 5% mit Spuren von HF.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022