Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (92)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Sie suchten nach:
Laborschalen und Laborwannen
90  results were found
https://ch.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/64/18989464.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"90"
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Blaues Kunststofftablett mit weißem Einsatz.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Drosophila Aufzuchtgefäß, VWR®, Teiler nur für Weithals-Gefäße
Lieferant:  Brand
Beschreibung:   PP, weiß.
Lieferant:  DWK Life Sciences
Beschreibung:   Glaskeramik. Ideal für die Verwendung mit Brennern.
Lieferant:  RSG
Beschreibung:   Edelstahl, rostfrei, 18/10.
Lieferant:  BOCHEM
Beschreibung:   Tray made of stainless steel with two handles.
Lieferant:  Thermo Scientific
Beschreibung:   HDPE, durchscheinend.
Lieferant:  BOCHEM
Beschreibung:   Bowls are high form, and made of stainless steel 18/10.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Alternativen finden Sie evtl. über die Suche nach der VWR Artikelnummer oder der Herstellerartikelnummer welche oben angegeben ist. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice für weitere Auskünfte: 044 745 13 13
1 - 8  von 90
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Nächste