Sie suchten nach: Schliffmanschetten
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Listenansicht Easy View
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: PTFE, mit Griffbund.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: PTFE, 0,05 mm stark.
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: PTFE.
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: Schliffmanschetten für Kugelschliffe, PTFE, mit überstehendem Griffbund und Dichtringen auf der Außenseite, hochvakuumfeste Abdichtung. Robuste Konstr...
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: Reusable sleevesmade of PTFE, with gripping ring and sealing rings on the outside.
Lieferant: COWIE
Beschreibung: Made of PTFE, grease-free, high vacuum full length rigid sleeves for standard glass joints, with substantial shoulder for ease of handling and repeate...
Lieferant: SciLabware
Beschreibung: Sleeves, PTFE, for conical ground joints.
Lieferant: SciLabware
Beschreibung: Tapered sleeves, made of PTFE, for grease free and high vacuum seals using ground glass joints.
Lieferant: COWIE
Beschreibung: Thin wall joint sleeves, made of PFTE, are inserted between standard taper ground glass joints to eliminate the use of grease and prevent sticking.
Artikel-Nr: (BRND51422)
Lieferant: Brand
Hersteller Artikel Nummer : 51422
Beschreibung: PTFE, 0,05 mm stark.
UOM: 1 * 10 ST
Lieferant: KARTELL
Beschreibung: PTFE.
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: Disposable sleeves for ground joints and stoppers, prevent the ground joints from sticking together.
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung: Sleeves, made of PTFE. For fitting onto standard ground cones.
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung: Disposable ground joint sleeves. thin walled, made of PTFE.
Artikel-Nr: (SEMA0614)
Lieferant: SEMADENI
Hersteller Artikel Nummer : 0614
Beschreibung: Made of PTFE, white.
UOM: 1 * 1 ST
Inquire for Price
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte werden nicht mehr angeboten - bis zum Ende des Lagerbestands verkauft. Alternativen können durch Suchen mit der oben aufgeführten VWR-Katalognummer verfügbar sein. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie bitte den VWR-Kundendienst an unter 044 745 13 13
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom