Kugelfall-Viskosimeter
Lieferant: Fungilab
645-0005EA 3820 CHF
645-0005
Kugelfall-Viskosimeter
Viskosimeter Kugelfall-Viskosimeter
Misst die Viskosität lichtdurchlässiger Newtonscher Flüssigkeiten und Gase und ist insbesondere für Stoffe mit niedriger Viskosität geeignet.
Anwendungsgebiete umfassen die Forschung und Qualitätskontrolle in Branchen wie der Lebensmittelindustrie, Kosmetik sowie bei Farben und Petroleumreinigern.
Gemäß dem Messprinzip nach Höppler wird die Zeit gemessen, die eine Kugel benötigt, um eine definierte Messstrecke in einem zylindrischen Rohr zurückzulegen, das mit der Probenflüssigkeit gefüllt und um 80° geneigt ist.
Das Röhrchen kann umgedreht und die Messung wiederholt werden.
Zertifizierungen: DIN 53015 - ISO 12058
Lieferumfang: Sechs Kugeln zur Flüssigkeitsmessung, ein Kontrollthermometer (−1 bis +26 °C), Reinigungswerkzeuge, ein Kalibrierblatt und eine Bedienungsanleitung sind im Lieferumfang des Geräts enthalten.