Rotationsviskosimeter, Premium Serie
Lieferant: Fungilab
616-0105EA 6700 CHF
FUNGV420002
Rotationsviskosimeter, Premium Serie
Die Viskosimeter der Premium Serie sind digitale Rotationsviskosimeter der Spitzenklasse zur Untersuchung und Dokumentation von Flüssigkeitsproben mit komplexem Verhalten.
  • Grafikdisplay für einfachen Menüzugriff und Ergebnisanzeige sowie für die grafische Darstellung der Fließkurve der Probe in Echtzeit
  • 12 Touch-Funktionstasten
  • Automatische Messung von relativer, absoluter und kinematischer Viskosität, Einheitenumrechnung von SI in CGS
  • Autotestfunktion und automatische Bereichswahl, 10 Arbeitsspeicher, Programmierung von Kurven, Rampen und mehrstufigen Kurven, Messung der Zeit zum Erreichen des Drehmoments sowie der Stoppzeit; Temperaturfühler PT100
  • Zehn Sprachoptionen
  • Inklusive Datenlogger-Software zur Übertragung von Daten im Excel®-Format auf einen Computer
Die Data Boss Software wurde entwickelt für rheologische Untersuchungen und zur Viskosimetersteuerung via PC. Die Fungilab Data Boss-Software ermöglicht die sofortige Darstellung der Fließkurven. Bis zu vier Datensätze können gleichzeitig dargestellt werden. Mathematische Modelle für Fließspannungsberechnungen (Bingham-Fluide, Casson, Potenzgesetz, IPC Paste Analysis). Mehr als 12 Viskositätsdiagramme konfigurierbar. Bietet komfortable grafische Darstellung von Daten, sowie die Speicherung der Daten in einer Microsoft® Access Datenbank.
Lieferumfang: Komplett mit Standardspindeln (vier Spindeln für L-Modell, sechs Spindeln für R- und H-Modelle), Viskosimeterstativ und Spindelschutz, Tragetasche, PT100, USB-Kabel, Netzkabel und Datenlogger-Software.
1 cP = 1 mPa.s
Die Viskosimeter sind mit zahlreichen namhaften Spindelmarken kompatibel, einschließlich Brookfield.