Rotationsviskosimeter, Expert
Lieferant: Fungilab
645-0049EA 5570 CHF
FUNGV301001 FUNGV300003 FUNGV300001 FUNGV301003 FUNGV300002 FUNGV301002
Rotationsviskosimeter, Expert
Moderne, programmierbare Viskosimeter für komplexe und Routinemessungen in Qualitätskontroll- und F&E-Labors.
  • Genauigkeit von ±1,0 % des Messbereichs, Auflösung von 0,1 für Viskositätsbereich unter 10.000 cP
  • Temperaturbereich von 0 - 100 °C mit Auflösung von 0,1 °C und Genauigkeit von ±0,1 °C
  • Funktionen für AUTO-TEST, AUTO-RANGE (automatische Bereichseinstellungen) und Zeitmessung mit zehn Arbeitsspeichern
  • Spindeln aus Edelstahl (AISI 316) – markiert und leicht zu identifizieren
  • Datenübertragung auf PC im Excel®-Format über Datenlogger-Software und USB-Schnittstelle
Lieferumfang: Wird mit Standardspindeln (vier für L-Modell und sechs für R- und H-Modelle), Viskosimeterstativ und Spindelschutz, Tragekoffer, USB-Kabel und Datenlogger-Software geliefert.