Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Rührwerke, mechanisch
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Sortieren nach:
Lieferant:  IKA
Hersteller Artikel Nummer : 3593003
Beschreibung:   Robustes, kompaktes und ergonomisches Design mit Digitalanzeige.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  IKA
Beschreibung:   Extrem leistungsstarkes, mechanisches Rührwerk für hochviskose Medien für Mengen bis zu 200 l. Die Werke haben ein robustes, ergonomisches Design und ...
Lieferant:  IKA
Beschreibung:   Powerful, mechanically controlled agitators for intensive mixing with approval for use in Ex-Zone 1 (2G), temperature class T3 acc. to the ATEX 95 dir...
Lieferant:  STUART SCIENTIFIC
Beschreibung:   Leise laufende Rührwerke, die alle Anforderungen im Labor erfüllen.
Artikel-Nr: (441-0061)
Lieferant:  HEIDOLPH
Hersteller Artikel Nummer : 501-11000-06
Beschreibung:   Rührwerk für einfache Rühraufgaben mit analoger Drehzahleinstellung und Skala zur Drehzahlkontrolle. Der Schaft ist für Rührwerkzeuge mit Schäften bis...
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beschreibung:   General purpose basic laboratory overhead stirrer, ideal for stirring low to medium viscosity materials. The analogue unit has a chrome-plated stainle...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Alternativen finden Sie evtl. über die Suche nach der VWR Artikelnummer oder der Herstellerartikelnummer welche oben angegeben ist. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice für weitere Auskünfte: 044 745 13 13
1 - 6  von 6