Sie suchten nach: Tücher für sensible Anwendungen
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listenansicht Easy View
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (CONTBS20CB-12)
Lieferant: CONTEC
Hersteller Artikel Nummer : BS20CB-12
Beschreibung: These polyester cloths are ideal for the surface preparation prior to painting. Also suitable for particle removal in printed circuit board manufactur...
UOM: 1 * 500 ST
Lieferant: 3M
Beschreibung: Die Scotch-Brite™ Hochleistungs-Mikrofasertücher der Serie 2010 bieten eine hocheffiziente, fusselfreie Reinigung auf praktisch jeder Oberfläche, soga...
Lieferant: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Beschreibung: Soft non woven cloths made of Airlaid material, ideal for sensitive applications.
Lieferant: MICRONOVA
Beschreibung: Diese Reinigungstücher aus Mikrofasermaterial (80% Polyester/20% Polyamid) verfügen über mehr als 400% Saugfähigkeit und eine hervorragende Reinigungs...
Lieferant: MICRONOVA
Beschreibung: These cleaning mitts offer the versatility of a high quality wipe with the convenience and security of a glove. Designed for simplified cleaning aroun...
Artikel-Nr: (115-1612)
Lieferant: Essity
Hersteller Artikel Nummer : 197270
Beschreibung: These low-linting cloths made from viscose and polyester are ideal for polishing sensitive surfaces. The soft and flexible cloth releases polishing ag...
UOM: 1 * 1 Rolle
Artikel-Nr: (KOEHK-1560)
Lieferant: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Hersteller Artikel Nummer : K-1560
Beschreibung: Non woven wipes for universal use.
UOM: 1 * 40 ST
New Product
Artikel-Nr: (115-2151)
Lieferant: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Hersteller Artikel Nummer : K-1561
Beschreibung: These microfibre wipes are ideal for the smear-free cleaning of glass, chrome, plastics and optical lenses.
UOM: 1 * 1 ST
Inquire for Price
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte werden nicht mehr angeboten - bis zum Ende des Lagerbestands verkauft. Alternativen können durch Suchen mit der oben aufgeführten VWR-Katalognummer verfügbar sein. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie bitte den VWR-Kundendienst an unter 044 745 13 13
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom