Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (8)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Laborkapuzen
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Sortieren nach:
Artikel-Nr: (113-8202)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   These poypropylene head and face covers are designed to protect users from potential environmental contaminations.
UOM:  1 * 500 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese Einweg-Kapuzen, mit zweilagiger Gesichtsmaske, werden aus Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, das vor Schmutz, Ruß und bestimmten Trocken...
Lieferant:  DuPont
Hersteller Artikel Nummer : IC668BWHOB
Beschreibung:   Diese Kapuze besteht aus Tyvek®, einem Flash-Spun-Polyethylen hoher Dichte. Das Material ist luft- und wasserdampfdurchlässig, gleichzeitig aber bestä...
UOM:  1 * 100 ST
Artikel-Nr: (113-0480)
Lieferant:  DuPont
Hersteller Artikel Nummer : PH30SWHL0
Beschreibung:   Als ideale Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung können diese Hauben dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. Tyvek® Hau...
UOM:  1 * 100 ST
Artikel-Nr: (MMMA446)
Lieferant:  3M
Hersteller Artikel Nummer : 446
Beschreibung:   This hood is made of the same microporous laminated PP/PE fabric used in the 3M™ overall 4510. The hood offers a general barrier to non hazardous subs...
UOM:  1 * 300 ST
Lieferant:  ANSELL HEALTH CARE
Hersteller Artikel Nummer : GR40T-00516-00
Beschreibung:   This cape hood with visor is made from a multi-layer barrier fabric (external film barrier, non woven inner layer, core high barrier film) that is ren...
UOM:  1 * 20 ST
Lieferant:  ANSELL HEALTH CARE
Hersteller Artikel Nummer : YE30W-00508-00
Beschreibung:   This Balaclava style cape hood covering part of shoulders is made from an external film barrier layer with two non woven layers underneath. The fabric...
UOM:  1 * 30 ST
Lieferant:  ANSELL HEALTH CARE
Hersteller Artikel Nummer : WH25B-00503-00
Beschreibung:   These hoods are made from a durable microporous PP laminate with a non woven inner layer. The fabric provides an excellent barrier to chemical spray a...
UOM:  1 * 200 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Alternativen finden Sie evtl. über die Suche nach der VWR Artikelnummer oder der Herstellerartikelnummer welche oben angegeben ist. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice für weitere Auskünfte: 044 745 13 13
1 - 8  von 13
  1  2  Nächste 
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping