Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (9)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Sie suchten nach:
Reinraum-Kapuzen
11  results were found
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese sterile Schutzhaube ist aus einem atmungsaktivem SMS-Material gefertigt. Die integrierte Gesichtsmaske besteht aus einem Gemisch aus heißluftgez...
UOM:  1 * 125 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese Haube besteht aus Quantus® Comfort, einem hochentwickelten Polyestergewebe (100% Polyester mit leitfähigem Garn in Kette und Schuss), welches sp...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese flache Haub wird aus dem Stoff Protect Xtra hergestellt, einer Weiterentwicklung des Stoffs Protect, und besteht aus 100% gewobenem Polyester mi...
Artikel-Nr: (NITRBBKH)
Lieferant:  Nitritex
Hersteller Artikel Nummer : BBKH
Beschreibung:   Kapuze, Reinraum, Weiß
UOM:  1 * 2.000 ST
Lieferant:  Nitritex
Beschreibung:   These disposable hoods are made from antistatic lightweight and comfortable Clean-Tough™ material. They features a three-piece design to ensure a per...
Lieferant:  Nitritex
Beschreibung:   Diese Reinraum-Kapuzen sind hergestellt aus MT031-Material, das zu 99% aus Polyester und zu 1% aus Kohlefaser besteht.
Lieferant:  DuPont
Hersteller Artikel Nummer : IC668BWHMS
Beschreibung:   Diese Kapuze besteht aus Tyvek®, einem Flash-Spun-Polyethylen hoher Dichte. Das Material ist luft- und wasserdampfdurchlässig, gleichzeitig aber bestä...
UOM:  1 * 100 ST
Lieferant:  DuPont
Hersteller Artikel Nummer : IC982BWHMS
Beschreibung:   Diese Hauben bestehen aus Tyvek®, einem Material aus Polyethylen hoher Dichte, das in einem patentierten Spinnverfahren hergestellt wird. Tyvek® biete...
UOM:  1 * 100 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Alternativen finden Sie evtl. über die Suche nach der VWR Artikelnummer oder der Herstellerartikelnummer welche oben angegeben ist. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice für weitere Auskünfte: 044 745 13 13
1 - 8  von 11
  1  2  Nächste