Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Waschbar (23) Lagergeführt (16)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Sicherheitsstiefel
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
Sortieren nach:
Lieferant:  ABEBA GMBH
Beschreibung:   Diese Sicherheitsstiefel aus PVC schützen vor Flüssigkeiten, Nässe und Schmutz.
Lieferant:  UVEX
Beschreibung:   Diese hohen PVC-Sicherheitsstiefel sind antistatisch, öl-, fett-, treibstoff-, säuren-, laugen- und desinfektionsmittelabweisend.
Lieferant:  HONEYWELL SAFETY
Beschreibung:   Safety winter boots made from water resistant full grain leather and a dual-density PU foam sole.
Lieferant:  ELTEN GMBH
Beschreibung:   Safety boot
Lieferant:  HONEYWELL SAFETY
Beschreibung:   Sicherheitsstiefel aus wasserabweisendem, geöltem Vollnarbenleder mit warmem Fleece-Futter und einer abgesteppten Nitril-Laufsohle (hitzebeständig bis...
Lieferant:  HONEYWELL SAFETY
Beschreibung:   Wasserabweisende Winterstiefel aus geöltem Rauleder mit warmen Fleece-Futter und angespritzter PU2D-Laufsohle (beständig gegen Temperaturschwankungen,...
Lieferant:  HONEYWELL SAFETY
Hersteller Artikel Nummer : 6213413/43
Beschreibung:   Full grain pigmented leather boots.
UOM:  1 * 1 PAAR
Lieferant:  Portwest Clothing
Beschreibung:   Steelite™ Sicherheitsstiefel werden aus PVC/Nitril gefertigt und bilden eine nahtlose, wasserdichte Konstruktion; beständig gegen Fette, Öle, Säuren u...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Alternativen finden Sie evtl. über die Suche nach der VWR Artikelnummer oder der Herstellerartikelnummer welche oben angegeben ist. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice für weitere Auskünfte: 044 745 13 13
1 - 8  von 35
  1  2  3  4  5  Nächste