Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (5)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Sie suchten nach:
Gehörschutzstöpsel, wiederverwendbar
22  results were found
https://ch.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/31/18709631.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
Sortieren nach:
Lieferant:  HONEYWELL SAFETY
Beschreibung:   Fusion™ Gehörschutzstöpsel sind einfach in der Handhabung und bestens für ganztägiges Tragen geeignet.
Lieferant:  HONEYWELL SAFETY
Beschreibung:   These vinyl multiple earplugs are available with or without cord.
Lieferant:  HONEYWELL SAFETY
Beschreibung:   Er verhindert übertriebenen Schutz und verbessert die allgemeine Arbeitssicherheit und die Konformität. Das Design mit der patentierten Sound Manageme...
Lieferant:  HONEYWELL SAFETY
Beschreibung:   Die leuchtedblauen wiederverwendbaren Gehörschutzstöpsel sind leicht mit dem Auge zu erkennen und lassen sich mit Metalldetektoren schnell orten. Sie ...
Lieferant:  HONEYWELL SAFETY
Beschreibung:   These earplugs with Conforming Material Technology™ use body heat to adapt to the shape of the ear canal for a comfortable, personalized fit.
Lieferant:  HONEYWELL SAFETY
Hersteller Artikel Nummer : 1029810
Beschreibung:   Diese Gehörschutzstöpsel mit Dual-Flansch ermöglichen ein deutlicheres Hören in Umgebungen mit mäßigem Geräuschpegel, ohne eine Verzerrung der Sprachg...
UOM:  1 * 50 PAAR
Lieferant:  3M
Beschreibung:   Die Gehörschutzstöpsel bestehen aus flexiblen Materialien, die für den optimalen Sitz im Ohr bereits vorgeformt sind.
Lieferant:  3M
Beschreibung:   Die einzigartigen E-A-R™ Tracer™ Gehörschutzstöpsel in Einheitsgröße passen sich den meisten Gehörgängen bequem an und bieten eine hohe Geräuschdämpfu...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Alternativen finden Sie evtl. über die Suche nach der VWR Artikelnummer oder der Herstellerartikelnummer welche oben angegeben ist. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice für weitere Auskünfte: 044 745 13 13
1 - 8  von 22
  1  2  3  Nächste