Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (5)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Sie suchten nach:
Bügelgehörschützer
13  results were found
https://ch.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/11/18709511.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Sortieren nach:
Artikel-Nr: (111-3581)
Lieferant:  HONEYWELL SAFETY
Hersteller Artikel Nummer : 1005952
Beschreibung:   Diese Bügelgehörschützer mit zusammenfaltbarem Kopfband und weichen Schaumstoff-Stöpseln bieten hohen Tragekomfort.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  HONEYWELL SAFETY
Hersteller Artikel Nummer : 1005980
Beschreibung:   Ersatzstöpsel, PerCap®, Orange
UOM:  1 * 10 PAAR
Lieferant:  HONEYWELL SAFETY
Beschreibung:   These foam earplugs offer solid protection with supra-aural fit for people who are exposed to intermittent noise.
Artikel-Nr: (112-2916)
Lieferant:  HONEYWELL SAFETY
Hersteller Artikel Nummer : 3301280
Beschreibung:   Diese Gehörschutzstöpsel aus Schaumstoff bieten mit ihrem ohraufliegenden Sitz soliden Schutz für Personen, die periodisch Arbeitslärm ausgesetzt sind...
UOM:  1 * 100 PAAR
Artikel-Nr: (DALL3301282)
Lieferant:  HONEYWELL SAFETY
Hersteller Artikel Nummer : 3301282
Beschreibung:   These foam earplugs offer solid protection with supra-aural fit for people who are exposed to intermittent noise.
UOM:  1 * 10 ST
Artikel-Nr: (111-1031)
Lieferant:  3M
Hersteller Artikel Nummer : 1310
Beschreibung:   Der formschöne Bügelgehörschützer ist ideal für ein langes Tragen bei wechselnder Lärmbelästigung.
UOM:  1 * 10 ST
Artikel-Nr: (MMMAEB01000)
Lieferant:  3M
Hersteller Artikel Nummer : EB01000
Beschreibung:   Dieser innovative Bügelgehörschutz im Design aktueller Musik-Kopfhörer stellt eine ökonomische und komfortable Alternative zum Kapselgehörschutz dar. ...
UOM:  1 * 40 ST
Lieferant:  3M
Hersteller Artikel Nummer : CF01000
Beschreibung:   Dieser leichte Gehörschutz ist ideal für Arbeiter, die ständig zwischen Arbeitsplätzen mit hohen und niedrigen Lärmbelastungen wechseln. Die Gehörschü...
UOM:  1 * 40 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Alternativen finden Sie evtl. über die Suche nach der VWR Artikelnummer oder der Herstellerartikelnummer welche oben angegeben ist. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice für weitere Auskünfte: 044 745 13 13
1 - 8  von 13
  1  2  Nächste