Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (20)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Lärmschutz-Kapselgehörschützer
https://ch.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/09/18709609.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"30"
Sortieren nach:
Lieferant:  HONEYWELL SAFETY
Beschreibung:   Kapselgehörschützer mit Mehrfachpositionsbügel.
Lieferant:  SCOTT SAFETY
Beschreibung:   Zone 3 earmuffs offer the highest level of protection and effectively attenuates at all frequencies, even low frequencies, that are challenging to att...
Lieferant:  HONEYWELL SAFETY
Beschreibung:   Robuste und langlebige Kapselgehörschützer für raue Industrieumgebungen.
Artikel-Nr: (DALL1013461)
Lieferant:  HONEYWELL SAFETY
Hersteller Artikel Nummer : 1013461
Beschreibung:   These lightweight earmuffs with padded foam headband are comfortable to wear for any duration of time.
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (DALL3302152)
Lieferant:  HONEYWELL SAFETY
Hersteller Artikel Nummer : 3302152
Beschreibung:   The dielectric QM24+® is an ultra-lightweight, three-position earmuff designed for extended wear at a valued price. Ideal for use in work environments...
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (111-0123)
Lieferant:  HONEYWELL SAFETY
Hersteller Artikel Nummer : 1010421
Beschreibung:   Standard-Kapselgehörschützer mit verstellbarem Kopfband bieten einen ausreichenden Schutz für kurzzeitige Lärmbelästigung.
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (DALL1013460)
Lieferant:  HONEYWELL SAFETY
Hersteller Artikel Nummer : 1013460
Beschreibung:   These ultra slim earmuffs with neckband with low attenuation provide reliable protection for marginal noise or intermittent exposure.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  HONEYWELL SAFETY
Beschreibung:   Robuste und langlebige Kapselgehörschützer für raue Industrieumgebungen.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Alternativen finden Sie evtl. über die Suche nach der VWR Artikelnummer oder der Herstellerartikelnummer welche oben angegeben ist. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice für weitere Auskünfte: 044 745 13 13
1 - 8  von 30
  1  2  3  4  Nächste 
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping