Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Schutzschilde
https://ch.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/58/18989758.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Sortieren nach:
Lieferant:  Bel-Art
Beschreibung:   The stable transparent safety shield PC (thickness: 4,7 mm) is constructed of clear PC barrier and heavy steel base is coated with blue epoxy coating.
Lieferant:  Bel-Art
Hersteller Artikel Nummer : F249660003
Beschreibung:   These splash shields are designed to provide safety, comfort, flexibility and quality in a design that will adapt to your specific needs.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  Nalgene
Hersteller Artikel Nummer : 6356-0001
Beschreibung:   PC/Acetat mit Magnetfuß, transparent, Stärke: 3 mm. Das Schutzschild mit flexiblem Arm lässt sich einfach an Arbeitsflächen, Regalen, Maschinen o...
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (KART571)
Lieferant:  KARTELL
Hersteller Artikel Nummer : 571
Beschreibung:   PMMA, transparent, Stärke: 5 mm. Schützt das Gesicht von Labor- und Klinikpersonal vor gefährlichen Substanzen, Aerosol und Spritzern.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Beschreibung:   Schutzschild aus Acrylglas als Splitter- und Spritzschutz.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Alternativen finden Sie evtl. über die Suche nach der VWR Artikelnummer oder der Herstellerartikelnummer welche oben angegeben ist. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice für weitere Auskünfte: 044 745 13 13
1 - 5  von 5