Sie suchten nach: Lichtleiter
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listenansicht Easy View
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Lichtleiter, 2-armiger Schwanenhals-Lichtleiter (Ø = 3,2 mm, L = 400 mm), VWR®, Schwanenhals-Lichtleiter, 2-armig (Aktiv-Ø = 3,2 mm, L = 400 mm)
Lieferant: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beschreibung: Lichtleiter, Durchlichttisch TLS-BF Ø= 84 mm, Durchlichttisch TLS-BF Ø= 84 mm
Lieferant: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beschreibung: Faseroptische Lichtleiter für die Stereomikroskopie. Zur Verwendung mit Kaltlichtquellen.
Lieferant: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beschreibung: Lichtleiter, Lichtlinie mit einstellbarem Schlitz für vordere Linse, 50×1,2 mm
Lieferant: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beschreibung: Lichtleiter, Flexibler Lichtleiter, 2-armig, 1.000 mm, Flexibler Lichtleiter, 2-armig, Ø=4,5 mm/1.000 mm
Artikel-Nr: (LEIM31154202)
Lieferant: LEICA MICROSYSTEMS
Hersteller Artikel Nummer : 31154202
Beschreibung: High quality schott fiber optics for perfect light placement. Microsystems™ Schott Gooseneck Light Guide provides flex and stay lighting.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: MOTIC
Beschreibung: Lichtleiter, Schwanenhals-Lichtleiter, ein Arm, Ø×L: 0,5×200 mm, Schwanenhals-Lichtleiter, ein Arm, Ø×L: 0,5×200 mm
Artikel-Nr: (ZEIS4355080000000)
Lieferant: ZEISS
Hersteller Artikel Nummer : 4355080000000
Beschreibung: Diffuse face light M8 with light guide (D) radiating surface 78×30 mm, outer dimensions 140×58×22 mm, incl. light guide 8/1000 mm and M6/M8 screw adap...
UOM: 1 * 1 ST
Inquire for Price
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte werden nicht mehr angeboten - bis zum Ende des Lagerbestands verkauft. Alternativen können durch Suchen mit der oben aufgeführten VWR-Katalognummer verfügbar sein. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie bitte den VWR-Kundendienst an unter 044 745 13 13
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom