Digitale Mikroskope, BA310 Digital
Lieferant: Motic
MOTI1100401200572EA 4700 CHF
MOTI1100401200572
Digitale Mikroskope, BA310 Digital
Mikroskope
Diese Mikroskope können mit Phasenkontrast-, Dunkelfeld- und Polarisationszubehör ausgestattet werden.
Empfohlenes Betriebssystem ist Windows 7 und 10 oder Mac OS X, jeweils mit USB 2.0.
Lieferumfang: Wird mit Blaufilter, Inbusschlüssel, Immersionsöl und einer Staubschutzhülle geliefert.