Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

o-Terphenyl ≥98%

Lieferant: Alfa Aesar
Achtung

Purity: 98%
CAS No.: 84-15-1
Molecular Formula: C18H14
Formula Weight: 230.31
Flash Point: 163°(325°F)
Melting Point: 56-58°
Boiling Point: 332°
Beilstein Reference: 1908446
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003055


Formel: C₁₈H₁₄
MW: 230,31 g/mol
Siedepunkt: 338 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 54 - 56 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 163 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 84-15-1
EINECS: 201-517-6

Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeiten zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
- 100 g A19680.22
Hersteller Artikel Nummer : A19680.22
Glasflasche für Feststoffe 25 g A19680.14
Hersteller Artikel Nummer : A19680.14
Erweitert / Kompakt
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

TECHNISCHE DATEN

Melting point 56-58°
Formula weight 230.31
CAS No. 84-15-1
Purity 98%
Flammpunkt 163°(325°F)
Siedepunkt 332°
Molecular formula C18H14
MDL No. MFCD00003055
UN No. 3077
Beilstein reference 1908446
Dichte 1.100
Physical form Cryst powder
Aussehen White
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge