4,4'-Biphenol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 1-Hydroxy-4-(4-hydroxyphenyl)benzolBiphenyl-4,4'-diol4,4'-Dihydroxybiphenyl
EHERC12635500EA 87.8 CHF
EHERC12635500
4,4'-Biphenol
4,4'-Biphenol
Formel: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Siedepunkt: 355 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002348
CAS-Nummer: 92-88-6
EINECS: 202-200-5