Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Biphenyl-4-ol ≥98%
Lieferant: Alfa Aesar
Achtung
Synonyms: 1-Hydroxy-4-phenylbenzol4-Hydroxybiphenyl4-Hydroxydiphenyl4-Phenylphenol
Formel: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Siedepunkt: 305-308 °C
Melting Pt: 164-168 °C
Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 165 °C (329 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002347
CAS-Nummer: 92-69-3
EINECS: 202-179-2
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07459
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
VE Katalognummer Menge
100 g A10817.22
Hersteller Artikel Nummer : A10817.22
2.500 g A10817.0E
Hersteller Artikel Nummer : A10817.0E
500 g A10817.36
Hersteller Artikel Nummer : A10817.36
Erweitert / Kompakt
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
TECHNISCHE DATEN
Melting point 164-168°
Formula weight 170.21
CAS No. 92-69-3
Purity 98%
Flammpunkt 165°(329°F)
Molecular formula C12H10O
MDL No. MFCD00002347
UN No. 3077
Merck reference 14,7305
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping