4-Ethylresorcin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Ethylresorcinol
ACRO118950250EA
123
CHF
ACRO118950250
ACRO118950050
4-Ethylresorcin 98%
4-Ethylresorcin
Formel:
C₈H₁₀O₂ MW: 138,17 g/mol Siedepunkt: 283 °C (1013 hPa) Melting Pt: 95…99 °C |
MDL Number:
MFCD00002283 CAS-Nummer: 2896-60-8 EINECS: 220-777-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 95 to 99 °C |
GC | ≥97.5 % |