2',4'-Dichloracetophenon ≥98%
|
Gefahr
|
A14428.22EA
136
CHF
A14428.22
A14428.36
2',4'-Dichloracetophenon ≥98%
2',4'-Dichloracetophenon
Formel:
C₈H₆Cl₂O MW: 189,04 g/mol Siedepunkt: 245…247 °C Melting Pt: 31…34 °C Dichte: 1,320 Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000581 CAS-Nummer: 2234-16-4 EINECS: 218-780-8 |