1,4-Benzoldithiol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Benzol-1,4-dithiol
L19440.MDEA
113
CHF
L19440.MD
L19440.06
L19440.03
1,4-Benzoldithiol ≥97%
1,4-Benzoldithiol
Formel:
C₆H₆S₂ Siedepunkt: 240 °C (1013 hPa) Melting Pt: 95…99 °C |
MDL Number:
MFCD00142541 CAS-Nummer: 624-39-5 ADR: 9,III |