Hydrochinon, Fotopur®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: 1,4-Dihydroxybenzol
1.04610.9026EA 0 CHF
1.04610.9026
Hydrochinon, Fotopur®
Hydrochinon
Formel: C₆H₄(OH)₂
MW: 110,11 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 172 °C
Dichte: 1,332 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 165 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002339
CAS-Nummer: 123-31-9
EINECS: 204-617-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04833
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/78/2300178.jpg