2,5-Dimethoxyphenylisocyanat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L11381.06EA 133 CHF
L11381.06 L11381.14 L11381.03
2,5-Dimethoxyphenylisocyanat ≥99%
2,5-Dimethoxyphenylisocyanat
Formel: C₉H₉NO₃
MW: 179,18 g/mol
Siedepunkt: 152…154 °C (26 mmHg)
Melting Pt: 38…42 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002006
CAS-Nummer: 56309-62-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III