Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

2,3,4-Trifluorbenzolsulfonylchlorid ≥97%

Lieferant: Alfa Aesar
Gefahr
Synonyms: 2,3,4-Trifluorbenzol-1-sulfonylchlorid2,3,4-Trifluorbenzolsulfochlorid2,3,4-Trifluorbenzolsulfonsäurechlorid



Formel: C₆H₂ClF₃O₂S
MW: 230,59 g/mol
Siedepunkt: 234…236 °C
Dichte: 1,640
Flash-Pt: 107 °C (224 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00102573
CAS-Nummer: 175278-08-7
UN: 3265
ADR: 8,II

 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
VE Katalognummer Menge
1 g L19508.03
Hersteller Artikel Nummer : L19508.03
5 g L19508.06
Hersteller Artikel Nummer : L19508.06
Erweitert / Kompakt
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

TECHNISCHE DATEN

Formula weight 230.59
CAS No. 175278-08-7
Purity 97%
Flammpunkt 107°(224°F)
Siedepunkt 234-236°
Molecular formula C6H2ClF3O2S
MDL No. MFCD00102573
UN No. 3265
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge