Pentafluorthiophenol 97%
Gefahr
Synonyms: PentafluorbenzolthiolMercaptopentafluorbenzolPentafluorphenylmercaptan
ACRO129920010EA 36.7 CHF
ACRO129920010 ACRO129920050 ACRO129920250
Pentafluorthiophenol 97%
Pentafluorthiophenol
Formel: C₆HF₅S
MW: 200,13 g/mol
Siedepunkt: 143 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –24 °C
Dichte: 1,5 g/cm³
Flash-Pt: 51 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004828
CAS-Nummer: 771-62-0
EINECS: 212-236-3
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %