3-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-(Trifluormethoxy)benzolsulfochlorid3-(Trifluormethoxy)benzolsulfonsäurechlorid3-(Trifluormethoxy)benzol-1-sulfonylchlorid
L19552.03EA 187 CHF
L19552.03 L19552.06 L19552.MD
3-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid 95%
3-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClF₃O₃S
MW: 260,62 g/mol
Siedepunkt: 73…74 °C (0,7 mmHg)
Melting Pt: 229…230 °C
Dichte: 1,53
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01091016
CAS-Nummer: 220227-84-9
UN: 3265
ADR: 8,II