2-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-(Trifluormethoxy)benzolsulfochlorid2-(Trifluormethoxy)benzolsulfonsäurechlorid2-(Trifluormethoxy)benzol-1-sulfonylchlorid
A10707.06EA 416 CHF
A10707.06 A10707.03
2-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid ≥97%
2-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClF₃O₃S
MW: 260,62 g/mol
Siedepunkt: 75…77 °C (1 mmHg)
Melting Pt: 29…32 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052316
CAS-Nummer: 103008-51-1
UN: 3261
ADR: 8,II