Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

4-(Trifluormethoxy)phenol ≥98%

Lieferant: Alfa Aesar
Gefahr
Synonyms: α,α,α-Trifluor-4-hydroxyanisol



Formel: C₇H₅F₃O₂
MW: 178,11 g/mol
Siedepunkt: 91…92 °C (25 mmHg)
Melting Pt: 17…18 °C
Dichte: 1,375
Flash-Pt: 86 °C (186 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040988
CAS-Nummer: 828-27-3
EINECS: 212-583-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III

 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
VE Katalognummer Menge
1 g A12695.03
Hersteller Artikel Nummer : A12695.03
25 g A12695.14
Hersteller Artikel Nummer : A12695.14
5 g A12695.06
Hersteller Artikel Nummer : A12695.06
Erweitert / Kompakt
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

TECHNISCHE DATEN

Melting point 17-18°
Formula weight 178.11
CAS No. 828-27-3
Purity 98%
Flammpunkt 86°(186°F)
Siedepunkt 91-92°/25mm
Molecular formula C7H5F3O2
MDL No. MFCD00040988
UN No. 2810
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge