2-Heptin-1-ol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
A14959.06EA
118
CHF
A14959.06
A14959.14
A14959.03
2-Heptin-1-ol ≥97%
2-Heptin-1-ol
Formel:
C₇H₁₂O MW: 112,17 g/mol Siedepunkt: 89…90 °C (16 mmHg) Dichte: 0,882 Flash-Pt: 78 °C (172 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00039541 CAS-Nummer: 1002-36-4 |