Dieses hochauflösende Gerät zur Messung der Leitfähigkeit bis 100 μS/cm wird mit einer Messzelle aus Edelstahl für Messungen in Rein- und Reinstwasser geliefert.
- Messung von Leitfähigkeit und spezifischem Widerstand
- Permanent angeschlossene 2-polige Messzelle (Edelstahl) mit integriertem Temperaturfühler
- Staub- und wasserdichtes ABS-Gehäuse (IP 65/IP 67)
- 3-zeiliges Display mit Batteriestatusanzeige und Hintergrundbeleuchtung, geschützt durch eine unzerbrechliche Scheibe, Overhead-Display auf Tastendruck
- Haltefunktion, Min.-/Max.-Werte, automatische Messbereichsverschiebung, automatische Temperaturkompensation
Zu den typischen Anwendungen gehören: Labore, Qualitätssicherung und Service.
Lieferumfang: Lieferung mit Edelstahl-Messzelle (Ø 12 mm, 1,2-m-Kabel), Kalibrierprotokoll, zwei Batterien und Handbuch.