VWR® HCO 304, Leitfähigkeitsmessgerät, tragbar
Lieferant: VWR
VWR®
663-0348EA 301 CHF
663-0348
VWR® HCO 304, Leitfähigkeitsmessgerät, tragbar
Elektrochemische Messgeräte Leitfähigkeitsmessgeräte
Dieses präzise Gerät zur Messung der Leitfähigkeit bis 100 mS/cm wird mit einer langlebigen Graphit-Messzelle mit großem Messbereich für den universellen Einsatz von DI-Wasser bis Salzwasser geliefert.
  • Messung von Leitfähigkeit, Salinität und TDS
  • Permanent angeschlossene 2-polige Messzelle (Graphit) mit integriertem Temperaturfühler
  • Staub- und wasserdichtes ABS-Gehäuse (IP 65/IP 67)
  • 3-zeiliges Display mit Batteriestatusanzeige und Hintergrundbeleuchtung, geschützt durch eine unzerbrechliche Scheibe, Overhead-Display auf Tastendruck
  • Haltefunktion, Min.-/Max.-Werte, automatische Messbereichsverschiebung, automatische Temperaturkompensation
Typische Anwendungsbereiche beinhalten: Süßwasser- und Salzwasseraquarien, Umkehrosmose und ähnliche Filter, Reinigungsprozesse, Kühl-/Schmierprozesse, Pflanzenanbau sowie Landwirtschaft, Labore und Qualitätssicherung.
Lieferumfang: Lieferung mit Graphit-Messzelle (Ø 12 mm, 1,2 m-Kabel), Kalibrierprotokoll, zwei Batterien und Handbuch.