1,4-Diaminobutan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Gefahr
Synonyms: Tetramethylendiamin1,4-ButandiaminPutrescin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08279.9999
1,4-Diaminobutan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,4-Diaminobutan
Formel: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Siedepunkt: 158 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 25…28 °C
Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 63 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008235
CAS-Nummer: 110-60-1
EINECS: 203-782-3
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),II
Merck Index: 12,08134
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 40 g/l (20 °C)
Melting Point 25 - 28 °C
Molar Mass 88.15 g/mol
Boiling Point 158 - 160 °C (1013 hPa)
Flash Point 63 °C
Refractive Index 1.454 (30 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 11.2 %(V)
Density 0.88 g/cm3