Ethylvalerat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Achtung

Synonyms: EthylpentanoatValeriansäureethylesterPentansäureethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.08540.9999
Ethylvalerat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethylvalerat
Formel: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –91 °C
Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 35 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009479
CAS-Nummer: 539-82-2
EINECS: 208-726-1
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10042

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 2.23 g/l (20 °C)
Melting Point -91 °C
Molar Mass 130.18 g/mol
Boiling Point 145 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 3 hPa (20 °C)
Flash Point 35 °C
Refractive Index 1.399 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 400 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR