Dibromessigsäure
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12216000EA 62 CHF
EHERC12216000
Dibromessigsäure
Dibromessigsäure
Formel: Br₂CHCOOH
MW: 217,84 g/mol
Siedepunkt: 238 °C (1013 hPa)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 631-64-1
EINECS: 211-165-5
UN: 3261
ADR: 8,II