Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Bromessigsäure zur Synthese
Lieferant: Merck
Gefahr
Formel: BrCH₂COOH
MW: 138,95 g/mol
Siedepunkt: 206 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 46 - 49 °C
Dichte: 1,9335 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: ≥ 112 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002678
CAS-Nummer: 79-08-3
EINECS: 201-175-8
UN: 3425
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01384
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 93.8 g/l (25 °C)
Melting Point 46 - 49 °C
Molar Mass 138.94 g/mol
Boiling Point 208 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.158 hPa (25 °C)
Flash Point >112 °C
Density 1.93 g/cm3 (20 °C)
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Glasflasche 1 kg 8.02260.1000
Hersteller Artikel Nummer : 8.02260.1000
Glasflasche 250 g 8.02260.0250
Hersteller Artikel Nummer : 8.02260.0250
Glasflasche 5 g 8.02260.0005
Hersteller Artikel Nummer : 8.02260.0005
Erweitert / Kompakt
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping