Bromessigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A14403.0IEA
633
CHF
A14403.0I
A14403.0B
A14403.30
Bromessigsäure ≥98%
Bromessigsäure
Formel:
BrCH₂COOH MW: 138,95 g/mol Siedepunkt: 207…209 °C Melting Pt: 44…49 °C Dichte: 1,930 Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002678 CAS-Nummer: 79-08-3 EINECS: 201-175-8 UN: 3425 ADR: 8,II Merck Index: 13,01384 |