(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Lieferant: Molekula
Synonyms:
D(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
, D(-)-Valinol
MOLE37981948-1GEA
0
CHF
MOLE37981948-1G
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Formel:
C₅H₁₃NO MW: 103,16 g/mol Dichte: 0,93 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00064297 CAS-Nummer: 4276-09-9 |