Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol ≥98%
Lieferant: Alfa Aesar
Achtung
Synonyms: D(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanolD(-)-Valinol
Formel: C₅H₁₃NO
MW: 103,16 g/mol
Siedepunkt: 189…190 °C
Melting Pt: 30…34 °C
Dichte: 0,931
Flash-Pt: 78 °C (172 °F)
MDL Number: MFCD00064297
CAS-Nummer: 4276-09-9
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
VE Katalognummer Menge
1 g L14166.03
Hersteller Artikel Nummer : L14166.03
5 g L14166.06
Hersteller Artikel Nummer : L14166.06
Erweitert / Kompakt
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
TECHNISCHE DATEN
Melting point 30-34°
Formula weight 103.17
CAS No. 4276-09-9
Purity 98%
Lagertemperatur 2°C to 8°C
Flammpunkt 78°(172°F)
Molecular formula C5H13NO
MDL No. MFCD00064297
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge