Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

L-Norvalin zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Synonyms: (S)-(+)-2-Aminopentansäure(S)-(+)-2-Aminovaleriansäure(S)-(+)-NorvalinH-Nva-OH



Formel: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 101 °C
MDL Number: MFCD00064421
CAS-Nummer: 6600-40-4
EINECS: 229-543-3
UN: 0000
Merck Index: 12,06813
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 48.7 g/l (25 °C)
Melting Point >310 °C
Molar Mass 117.15 g/mol

 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Kunststoffflasche 1 g 8.41505.0001
Hersteller Artikel Nummer : 8.41505.0001
Erweitert / Kompakt
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge