Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
L-Norvalin ≥99%
Lieferant: Acros Organics
Synonyms: (S)-(+)-2-Aminopentansäure(S)-(+)-2-Aminovaleriansäure(S)-(+)-NorvalinH-Nva-OH
Formel: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Melting Pt: >300°C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064421
CAS-Nummer: 6600-40-4
EINECS: 229-543-3
Merck Index: 12,06813
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Glasflasche für Feststoffe 1 g ACRO226020010
Hersteller Artikel Nummer : 226020010
Glass bottle 50 g ACRO226020500
Hersteller Artikel Nummer : 226020500
Glass bottle 5 g ACRO226020050
Hersteller Artikel Nummer : 226020050
Erweitert / Kompakt
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping