(±)-1-Hexen-3-ol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: (±)-3-Hydroxy-1-hexen(±)-Hex-1-en-3-ol
A19672.18EA 235 CHF
A19672.18 A19672.09
(±)-1-Hexen-3-ol ≥98%
(±)-1-Hexen-3-ol
Formel: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 132…134 °C
Melting Pt: –72 °C
Dichte: 0,837
Flash-Pt: 35 °C (95 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004581
CAS-Nummer: 4798-44-1
EINECS: 225-355-0
UN: 1987
ADR: 3,III