Reinraumspiegel, CRM
Lieferant: Tinman
TINMCRM59014802SSEA 919 CHF
TINMCRM59014802SS TINMCRM5907402SS
Reinraumspiegel, CRM
Diese Reinraumspiegel für die Wand ergänzen den Reinraum-Umkleidebereich.
  • Wandbefestigung, einfache Montage
  • Glatte Fläche: Keine Schmutzaufnahme, kontaminationsfrei
  • Einfache Handhabung, kompakte Größe, geringes Gewicht
  • Minimierung von Zwischenräumen, hygienisch ausgefeilte Konstruktion
  • Gute Reinigungsmöglichkeit durch fein verarbeitete Oberfläche und einfacher Zugang zum Reinigen
  • Sehr hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und allen gängigen Reinraum-Desinfektionsmitteln (Alkohol, Biozid-Produkte und sporizide Produkte).
Herstellungsmaterial: AISI 304 – 8R hochglanzpoliert
Zertifizierungen: Reinraumtauglichkeit: ISO Klasse 4, GMP Klasse A