Polyethylenglycol 1000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Synonyms: PEG 1.000Polyglycol 1.000Polyethylenoxid 1.000Polyoxyethylen 1.000
8.17009.5000EA 620 CHF
8.17009.5000 MERP8.17009.9999
Polyethylenglycol 1000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Polyethylenglycol 1.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 1000 g/mol
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 33…40 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 260 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 13,07651