Platin ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.3 mm (0.012 in)
Lieferant: Thermo Scientific
43014.BUEA 281 CHF
43014.BU 43014.BY
Platin ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.3 mm (0.012 in)
Platinum
Formel: Pt
MW: 195,08 g/mol
Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1769 °C
Dichte: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689