Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Serological pipettes, Shorty
Lieferant: DWK Life Sciences
These "Shorty" pipettes made from glass are ideal for use in tissue culture work and other procedures performed under a fume hood or in other confined areas.
  • "Reverse" and "negative" graduations increase the versatility of the pipette
  • Calibrated "to deliver" with blow-out after free flow of liquid has ended
  • Multi-pack bag: One or several pipettes can be removed without contaminating the entire pack
  • Non pyrogenic, sterile, disposable
Verpackung: Individually wrapped in paper/plastic or packed in a multi-pack bag.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Kapazität Teilung Steril Farbcode Verpackt VE Katalognummer Menge
5 ml 0,1 ml + Blau Individually wrapped (100/pack) 200 SCERSP72115-5110
Hersteller Artikel Nummer : SP72115-5110
10 ml 0,2 ml + Orange Individually wrapped (100/pack) 200 SCERSP72115-10210
Hersteller Artikel Nummer : SP72115-10210
25 ml 0,2 ml + Grün Individually wrapped (100/pack) 100 SCERSP72115-25210
Hersteller Artikel Nummer : SP72115-25210
25 ml 0,2 ml + Grün Multi-pack bag (100/pack) 100 SCERSP72110-25210
Hersteller Artikel Nummer : SP72110-25210
50 ml 0,5 ml + Lila Individually wrapped (25/pack) 50 SCERSP72115-50510
Hersteller Artikel Nummer : SP72115-50510
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping