Silicium ≥98%, kristallines Pulver APS ≤50 nm, laserbasierte Synthese aus der Dampfphase
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
44384.18EA
2240
CHF
44384.18
44384.04
44384.09
Silicium ≥98%, kristallines Pulver APS ≤50 nm, laserbasierte Synthese aus der Dampfphase
Silicium
Formel:
Si MW: 28,09 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00085311 CAS-Nummer: 7440-21-3 EINECS: 231-130-8 UN: 1346 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,08635 |